Learn More
Fisherbrand™ Congelador de velocidad controlada CRF-1
Código de producto. 17265146 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
16 x 0,5 ml varillas de alta seguridad CBS
55 viales criogénicos de 1,8 mL (llenado máx. de 0,5 mL)
Placa para 10 varillas de alta seguridad CBS de 0,5 mL y 12 viales criogénicos de 1,8 mL (llenado máx. de 0,5 mL)
Placa para 12 varillas IMV de 0,3 mL y 12 viales criogénicos de 1,8 mL (llenado máx. de 0,5 mL)
Placa plana para varios artículos o recipientes
Intervalo de temperatura:
-100 °C mínimo
-80 °C min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17265146
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este congelador de tasa controlada sin nitrógeno líquido y sin criógeno es ideal para la investigación sobre la crioconservación de una amplia gama de materiales, incluidos embriones, células madre, células de mamíferos, espermatozoides, anticuerpos, secciones de tejido y órganos de roedores.
A diferencia de los equipos de refrigeración de velocidad controlada basados en nitrógeno líquido convencionales, el CRF-1 no presenta ningún riesgo de contaminación y puede utilizarse en salas limpias e instalaciones de barrera. El CRF1 se adapta perfectamente y en silencio a una mesa de trabajo, y su rendimiento en términos de viabilidad celular después de la congelación es comparable o mejor que los congeladores de nitrógeno líquido estándar. Dado que el alcohol no se utiliza, tampoco existe un riesgo potencial de incendio. El CRF-1 se enfriará a -100 C con varillas.
La velocidad de enfriamiento del CRF-1 se controla con precisión, lo que garantiza la exactitud y reproducibilidad en todo el perfil de congelación, especialmente para la fase de nucleación o siembra importante. Esto garantiza una recuperación óptima de las células al descongelar. El funcionamiento es sencillo y se puede llevar a cabo con o sin un PC; los datos se pueden registrar mediante el software del PC y los perfiles de refrigeración se muestran directamente. Hay disponibles diferentes perfiles de refrigeración en un menú desplegable y se pueden escribir perfiles personalizados.
El CRF-1 es muy versátil y se puede utilizar para la investigación de crioconservación de una amplia gama de muestras en crioviales, varillas, bolsas, microplacas y placas de bloque Matrix de 96 pocillos en las siguientes áreas:
  • Investigación de embriones transgénicos
  • Investigación con células madre
  • Muestras clínicas y de investigación, p. ej., linfocitos y líneas de células tisulares en crioviales convencionales
  • Varias células de mamíferos, como cardiomiocitos, tejido adiposo, hígado y músculo
  • Células madre derivadas de la sangre del cordón umbilical
  • Células adherentes y células madre en microplacas
  • Suspensiones celulares en matrices numeradas/con código de barras
  • Integración robótica: el CRF-1 también se ha integrado con éxito en sistemas robóticos
  • Adecuados para aplicaciones en IVF veterinario
Beneficios y características clave:
  • Control preciso y reproducible de las velocidades de enfriamiento y las temperaturas de las muestras
  • Fácil de usar y las muestras pueden estar nucleadas/sembradas in situ
  • Perfiles de refrigeración lineales y no lineales
  • Costes de funcionamiento bajos: estimados en el 1 % de la tasa de congelación controlada por nitrógeno líquido
  • La temperatura permanece a -100 °C al final del ciclo para aplicaciones de varillas hasta que se apaga el congelador
  • Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS): ciclo completo en funcionamiento si falla la alimentación (suministrada como accesorio opcional)
  • Marcado CE (uso en laboratorio)
  • Mantenimiento y calibración disponibles
Especificaciones:
  • Varias placas fijas disponibles (varillas estándar, varillas de alta seguridad, crioviales, bolsas de criocitos y microplacas)
  • El congelador puede funcionar como una unidad preprogramada independiente o conectarse a un PC de control (ordenador con puerto serie y software de control y Windows)
  • Software que permite la configuración de perfiles existentes, la creación de nuevos perfiles de clientes, el registro de datos y la creación de informes (todos los datos se registran en un formulario cifrado y legible por Excel)
  • Perfiles de refrigeración estándar preestablecidos disponibles
  • Alimentación eléctrica de reserva: UPS de 750 VA con capacidad para congelador durante un ciclo de 3 horas en caso de fallo eléctrico
  • Sin trampas de suciedad; se pueden limpiar con toallitas estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Congelador criogénico
Intervalo de temperatura -100 °C mínimo
Material de la cámara Aluminio
Certificaciones/conformidad RoHS, CE, UKCA, RoHs, CE, UKCA
Modelo Sobremesa
Color Gris
Garantía 3 años
Descongelación Automático
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 264 x 367 x 445 mm
Capacidad de programación del PC CRF-1 User Software
Amperaje 2,5 A
tipo de tapón EU, UK, US
Requisitos eléctricos 100/240 V (Mains Supply), 24 V DC (Unit Supply)
Frecuencia 50/60 Hz
Vataje 150 W
compresor CFC-free
Peso (imperial) 21.6 lb.
Peso (métrico) 9.8 kg
Admite Placa plana para varios artículos o recipientes