Learn More
Grant Instruments™ CRF-1: congelador de velocidad controlada
Código de producto. 16369646
Change view
Click to view available options
Modelo:
CRF-1 H01
CRF-1 H05
CRF-1 H06
Admite:
Microplaca SBS (1)
Varillas IMV (18 x 0,3 ml)
Viales de criogenización profundos (55 x 1,8 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Admite unitSize
16369646 CRF-1 H06 Viales de criogenización profundos (55 x 1,8 ml) cada uno
16389346 CRF-1 H01 Varillas IMV (18 x 0,3 ml) cada uno
15982741 CRF-1 H05 Microplaca SBS (1) cada uno
3 options
Código de producto. 16369646
Marca: Grant Instruments™ CRF1 H06
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El congelador de tasa controlada sin nitrógeno líquido CRF-1 y sin criógeno es para la investigación sobre la crioconservación de una amplia gama de materiales, incluidos embriones, células madre, células de mamíferos, espermatozoides, anticuerpos, secciones de tejido y órganos de roedores.
El congelador de tasa controlada sin nitrógeno líquido CRF-1 y sin criógeno es para la investigación sobre la crioconservación de una amplia gama de materiales, incluidos embriones, células madre, células de mamíferos, espermatozoides, anticuerpos, secciones de tejido y órganos de roedores. El CRF-1 aporta exactitud, precisión y reproducibilidad a la crioconservación biológica.
A diferencia de los equipos de refrigeración de velocidad controlada basados en nitrógeno líquido convencionales, el CRF-1 no presenta ningún riesgo de contaminación y puede utilizarse en salas limpias e instalaciones de barrera. El CRF1 se adapta perfectamente y en silencio a una mesa de trabajo, y su rendimiento en términos de viabilidad celular después de la congelación es comparable o mejor que los congeladores de nitrógeno líquido estándar. Dado que el alcohol no se utiliza, tampoco existe un riesgo potencial de incendio. El CRF-1 se enfriará a -100 °C con varillas.
La velocidad de enfriamiento del CRF-1 se controla con precisión, lo que garantiza la exactitud y reproducibilidad en todo el perfil de congelación, especialmente para la importante fase de nucleación/siembra. Esto garantiza una recuperación óptima de las células al descongelar. El funcionamiento es sencillo y se puede llevar a cabo con o sin un PC; los datos se pueden registrar mediante el software del PC y los perfiles de refrigeración se muestran directamente. Hay disponibles diferentes perfiles de refrigeración en un menú desplegable y se pueden escribir perfiles personalizados.
Principales aplicaciones:
El CRF-1 es muy versátil y se puede utilizar para la investigación de crioconservación de una amplia gama
de muestras en crioviales, varillas, bolsas, microplacas y placas de bloque Matrix de 96 pocillos en las siguientes
zonas:
• Investigación de embriones transgénicos
• Investigación de células madre
• Muestras clínicas y de investigación, por ejemplo, linfocitos y líneas de células tisulares en viales de criogenización convencionales
• Varias células de mamíferos, incluidos cardiomiocitos, tejido adiposo, hígado y músculo
• Células madre derivadas de la sangre del cordón umbilical
• Células adherentes y células madre en microplacas
• Suspensiones de células en matrices numeradas/con código de barras
• Integración robótica: el CRF-1 también se ha integrado con éxito en sistemas robóticos
• Adecuados para aplicaciones en IVF veterinario
Beneficios y características clave:
• Control preciso y reproducible de las velocidades de enfriamiento y las temperaturas de las muestras
• Fácil de usar, y las muestras se pueden nuclear/sembrar in situ
• Perfiles de enfriamiento lineales y no lineales
• Bajos costes de funcionamiento: estimados en un 1 % de tasa de congelación controlada con nitrógeno líquido
• La temperatura permanece en -100 °C al final del ciclo para aplicaciones capilares hasta que se apague
el congelador
• Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS): funcionamiento de ciclo completo si falla la alimentación (suministrado como
accesorio opcional)
• Marcado CE (uso en laboratorio)
• Servicio y calibración disponibles
• Garantía de 3 años
Dimensiones (ancho x profundo x alto): 264 x 367 x 445 mm
Peso (kg): 9,8
Temperatura máx. de la placa: 30 °C
Temperatura mínima de la placa: -80 °C o -100 °C (según el modelo)
Precisión de la temperatura: ± 0,5 °C
Estabilidad de la temperatura: ± 0,1 ºC
Uniformidad temperatura: ± 1,0 °C
Velocidad de enfriamiento máxima: 10 °C/min
Tiempo máximo de estabilización de temperatura: 5 minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modelo CRF-1 H06
Peso (métrico) 34 kg
Admite Viales de criogenización profundos (55 x 1,8 ml)