Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato de violeta de cresilo, puro, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. p-30216 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
10501481 5 g 5 g
10389033 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 10501481
Marca: Thermo Scientific Chemicals 229630050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10510-54-0
Fórmula molecular C18H15N3O3
Peso molecular (g/mol) 321.34
Número MDL MFCD00013151,MFCD00013151
Clave InChI XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44134641
Nombre IUPAC ácido acético; 5-iminobenzo[a]fenoxazina-9-amina
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cresyl violet acetate
Punto de fusión 140.0°C to 143.0°C
Contenido de tinte 65% min.
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.34
Pérdida por secado 20% max. (50°C) (0.05mm Hg)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color De negro a verde
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cresyl Violet acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.