missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CREB5 Antibody (PCRP-CREB5-1G8) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30173443
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30173443 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30173443

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP314073JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CREB5 Monoclonal antibody specifically detects CREB5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Protein Array,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CREB5
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Protein Array, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-CREB5-1G8
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cAMP response element binding protein CRE-Bpa, cAMP response element-binding protein CRE-BPa, cAMP responsive element binding protein 5, cAMP responsive element binding protein 5 isoform alpha, cAMP-responsive element-binding protein 5, CREB-5, CREBPA, CRE-BPA, cyclic AMP-responsive element-binding protein 5, H_GS165L15.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CREB5 protein (Uniprot: Q02930)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9586
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.