Learn More
Tetrahidrato de sal disódica de fosfato de creatina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | Na2O3PNHC(NH)N(CH3)CH2COOH·4H2O |
| Cantidad | 10 g |
| Información de solubilidad | (10% in water) Clear colorless solution |
| Nombre IUPAC | tetrahidrato de disodio ({amino[(carboximetil)(metil)amino]metilideno}amino)fosfonato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.14 |
| Mostrar más |