Learn More
Creatine Kinase-BB (CK-BB) Mouse, Clone: CKBB/1268, enQuireBio™
Código de producto. p-7155987
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15919807 20 μg 20 microgramos
15929807 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15919807
Marca: EnquireBio 1152MSM2P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Creatine Kinase-BB (CK-BB)
Aplicaciones Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon CKBB/1268
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CKBB protein
Peso molecular del antígeno 43kDa (Monomer); 86kDa (Dimer)
Control positivo Cerebellum
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1152
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ