Learn More
CRB1 Rabbit anti-Mouse, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7224432 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
17581346 20 μL 20 microlitros
17571346 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 17581346
Marca: Proteintech 265981AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The CRB1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a fusion protein of human CRB1. This antibody recognizes mouse antigen. The CRB1 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CRB1
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23418
Especies diana Mouse
Isotype IgG