Learn More
CRB1 Rabbit anti-Mouse, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17581346 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
17581346 20 μL 20 microlitros
17571346 150 μL 150 microlitros
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17581346
Brand: Proteintech 265981AP20UL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Rabbit Polyclonal Antibody
The CRB1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a fusion protein of human CRB1. This antibody recognizes mouse antigen. The CRB1 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Tekniske data
Antígeno CRB1
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23418
Especies diana Mouse
Isotype IgG
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.