Learn More
Beskrivelse
The CRB1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a fusion protein of human CRB1. This antibody recognizes mouse antigen. The CRB1 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
| Antígeno | CRB1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 23418 |
| Especies diana | Mouse |
| Isotype | IgG |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?