Learn More
Abeba™ Zapatos Crawler ALU 34883
Código de producto. 15670098
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15670098 36 1 par
15680098 37 1 par
15690098 38 1 par
15600108 39 1 par
15610108 40 1 par
15620108 41 1 par
15630108 42 1 par
15640108 43 1 par
15650108 44 1 par
15660108 45 1 par
15670108 46 1 par
15680108 47 1 par
15690108 48 1 par
13 options
Código de producto. 15670098
Marca: Abeba™ 34883/36
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El zapato disipativo ESD tiene tratamiento Sanitized™.Incluye suela de TPU con una resistencia extremadamente alta al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Piel suave.
  • Negro/blanco
  • Puntera de aluminio.
  • Entresuela de espuma de PU.
  • Resistencia a la penetración sin metales.
  • Suela de TPU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3577)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine con cordones.
  • Modelo descatalogado.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Color Negro
Material Cuero
Tamaño 36
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 34883
Material del dedo del pie Aluminio