Learn More
Abeba™ Zapatos Crawler ALU 34514
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Microfibra con incrustaciones textiles transpirables.
- Blanco/negro
- Puntera de aluminio.
- Entresuela de espuma de PU.
- Suela de TPU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3577)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
- Material reflectante.
- Modelo descatalogado.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Color | Blanca, Negra |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 36 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 34514 |
| Material del dedo del pie | Aluminio |