missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CRALBP Antibody (JE35-09), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-32215
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CRALBP Monoclonal antibody specifically detects CRALBP in Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
| CRALBP | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1ug/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 | |
| Cellular retinaldehyde-binding protein, cellular retinaldehyde-binding protein-1, CRALBPretinaldehyde-binding protein 1, MGC3663, retinaldehyde binding protein 1 | |
| Synthetic peptide within Human CRALBP aa 26-75/ 317. (Uniprot: P12271) | |
| 100 μL | |
| Vision | |
| 6017 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| JE35-09 | |
| Unconjugated | |
| 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido