Learn More
Slice™ Hojas craft
Click to view available options
Tipo de producto:
Filo curvo, punta redondeada
Filo recto, punta puntiaguda
Filo recto, punta redondeada
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
- 4 cuchillas de un solo filo por paquete
- Compatible con mangos Slice™ craft, escalpelo, cuchilla de precisión
- Herramienta compatible: Slice™ 10548
- El filo Finger-friendly™ permanece afilado hasta 11 veces más
- Reduce las lesiones y los costes
- Sin chispas, no conductiva y no magnética
- Seguridad hasta 1600 grados Celsius
- Químicamente inerte, nunca se oxida
- Cambio de hoja sin herramienta
- Menos cambios de hoja = menos lesiones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Filo recto, punta redondeada |
| Longitud (imperial) | 295 mm (1,29 pulg.) |
| Longitud (métrico) | 32,8 mm |
| Material | Óxido de circonio |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
| Incluye | 4 cuchillas de un solo filo por paquete |
| N.° por paquete | 4 paquete |
| Peso (imperial) | 0,02 oz |
| Peso (métrico) | 0,55 g |
| Mostrar más |