missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRABP2 Mouse, anti-Human, CoraLite Plus 488, Clone: 1A5F3, Proteintech

Código de producto. p-200050379 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18067075 20 μL 20 microlitros
18048085 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18067075

Proveedor: Proteintech CL4886646820UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The CRABP2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CRABP2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The CRABP2 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Especificaciones

Antígeno CRABP2
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clon 1A5F3
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes CRABP II, CRABP2, RBP6
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1382
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 155 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.