Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Cleanroom Tape—Purple
Código de producto. 12833672 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) unitSize
12833672 2 in cada uno
1 options
Código de producto. 12833672
Marca: Micronova™ CR100PC2PU
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Processed for applications in and around cleanrooms
  • Made of vinyl with synthetic rubber adhesive that ensures clean peel from wafer cartridges and most cleanroom work surfaces
  • Tapes and seals curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with cleanroom pen
  • Individually packaged in polyethylene bag
Información de órdenes
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad PPP-T-66E, CID A-A 1689A
Color Purple
Acabado Mate
Formato Cinta
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Tipo de producto Cleanroom Tape
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Sealing, color coding, labeling, batching
Cantidad 1 Ea.
Longitud (imperial) 36 yd.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 2 in