missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CR1 Mouse anti-Human, Clone: UJ11 (FITC), Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova MAB13883.100Reactions
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mouse monoclonal antibody raised against human CR1.
- High specificity
- High reactivity
Especificaciones
| CR1 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| Flow Cytometry (20 uL/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| P17927 | |
| CR1 | |
| Human cells of the monocyte lineage. | |
| 100 Reactions | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| UJ11 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against human CR1. | |
| In PBS, pH 7.4 (protein stabilizer, 0.09% sodium azide). | |
| C3BR/CD35/KN | |
| Mouse | |
| Protein A/G purification | |
| RUO | |
| 1378 | |
| Store in the dark at 4°C. Avoid prolonged exposure to light. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only (RUO)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido