missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CPVL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15798891 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15798891 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15798891 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA561079

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MNNYKVLIYN GQLDIIVAAA LTERSLMGMD WKGSQEYKKA EKKVWKIFKS DSEVAGYIRQ AGDFHQVIIR GGGHILPYDQ PLRAFDMINR FIYGKGWDPY VG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 79%, Rat - 78%.

The protein encoded by this gene is a carboxypeptidase and bears strong sequence similarity to serine carboxypeptidases. Carboxypeptidases are a large class of proteases that act to cleave a single amino acid from the carboxy termini of proteins or peptides. The exact function of this protein, however, has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CPVL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Cpvl
N.º de referencia del gen Q9H3G5
Alias de gen 4933436L16Rik; carboxypeptidase WUG; carboxypeptidase, vitellogenic like; carboxypeptidase, vitellogenic-like; CP-Mac carboxypeptidase; CPVL; HVLP; probable serine carboxypeptidase CPVL; PSEC0124; tcag7.235; UNQ197/PRO223; VCP-like protein; vitellogenic carboxypeptidase-like protein; VLP
Símbolos de los genes Cpvl
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human CPVL. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102984).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54504
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.