missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CPSF6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15515072
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15515072 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15515072

Marca: Invitrogen™ PA541830

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: PPLAGPPNRG DRPPPPVLFP GQPFGQPPLG PLPPGPPPPV PGYGPPPGPP Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 79%.

CPSF6 is one subunit of a cleavage factor required for 3' RNA cleavage and polyadenylation processing. The interaction of the protein with the RNA is one of the earliest steps in the assembly of the 3' end processing complex and facilitates the recruitment of other processing factors. The cleavage factor complex is composed of four polypeptides. The protein encoded by this gene is one subunit of a cleavage factor required for 3' RNA cleavage and polyadenylation processing. The interaction of the protein with the RNA is one of the earliest steps in the assembly of the 3' end processing complex and facilitates the recruitment of other processing factors. The cleavage factor complex is composed of four polypeptides. This gene encodes the 68kD subunit. It has a domain organization reminiscent of spliceosomal proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CPSF6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica CPSF6
N.º de referencia del gen Q16630
Alias de gen 4733401N12Rik; AI256641; CFIM; CFIM68; cleavage and polyadenylation specific factor 6; cleavage and polyadenylation specific factor 6, 68 kD subunit; cleavage and polyadenylation specific factor 6, 68kDa; cleavage and polyadenylation specificity factor 68 kDa subunit; Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 6; cleavage factor Im complex 68 kDa subunit; CPSF 68 kDa subunit; CPSF6; cpsf6 protein; HPBRII-4; HPBRII-7; pre-mRNA cleavage factor I, 68kD subunit; pre-mRNA cleavage factor Im (68kD); pre-mRNA cleavage factor Im 68 kDa subunit; Protein HPBRII-4/7; Unknown (protein for MGC:142454); wu:fa22f12; zgc:85819
Símbolos de los genes CPSF6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human CPSF6.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11052
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.