missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CPSF3L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17279553 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17279553 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17279553

Marca: Invitrogen™ PA5117057

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: HeLa, SKOV3, MCF7, Mouse spleen, Rat liver Immunogen sequence: GQSLQIFRKW AGNEKNMVIM PGYCVQGTVG HKILSGQRKL EMEGRQVLEV KMQVEYMSFS AHADAKGIMQ LVGQAEPESV LLVHGEAKKM EFLKQKIEQE LRVNCYMPAN GETVTLPTSP SIPVGISLGL LKREMAQGLL PEAKKPRLLH GTLIMKDSNF RLVSSEQALK ELGLAEHQLR FTCRVHLHDT RKEQETALRV YSHLKSVLKD HCVQHLPDGS VTVESVLLQA AAPSEDPGTK VLLVSWTYQD EELGSFLTSL LKKGLPQAPS.

Chromatin assembly factor I (CAF-I) is required for the assembly of histone octamers onto newly-replicated DNA. CAF-I is composed of three protein subunits, p50, p60, and p150. The protein encoded by this gene corresponds to the p60 subunit and is required for chromatin assembly after replication. The encoded protein is differentially phosphorylated in a cell cycle-dependent manner. In addition, it is normally found in the nucleus except during mitosis, when it is released into the cytoplasm. This protein is a member of the WD-repeat HIR1 family and may also be involved in DNA repair.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CPSF3L
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 4.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica INTS11
N.º de referencia del gen Q3MHC2, Q5TA45, Q9CWS4
Alias de gen 2410006F12Rik; AU044035; cleavage and polyadenylation specific factor 3-like; cleavage and polyadenylation-specific factor 3-like protein; Cpsf3l; CPSF3-like protein; CPSF73L; hypothetical protein LOC553648; int11; Integrator complex subunit 11; integrator complex subunit 11-like; INTS11; Protein related to CPSF subunits of 68 kDa; RC68; RC-68; related to CPSF subunits 68 kDa; RGD1306841; zgc:110671
Símbolos de los genes INTS11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein (or fragment).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 298688, 54973, 71957
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.