missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPS1 Mouse anti-Mouse, Rat, Clone: UMAB282, Origene

Código de producto. 17540065
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17540065 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17540065

Marca: Origene Technologies UM800172CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CPS1 Monoclonal antibody specifically detects CPS1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno CPS1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon UMAB282
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative
génica CPS1
N.º de referencia del gen P07756, Q8C196
Alias de gen 4732433M03Rik; carbamoyl-phosphate synthase (ammonia); carbamoyl-phosphate synthase [ammonia], mitochondrial; carbamoyl-phosphate synthase 1; carbamoyl-phosphate synthase 1, mitochondrial; carbamoyl-phosphate synthetase 1; carbamoyl-phosphate synthetase 1, mitochondrial; carbamoylphosphate synthetase I; carbamoyl-phosphate synthetase I; carbamyl phosphate synthetase I; carboamyl-phosphate synthetase 1; cps; CPS1; CPSase I; CPSASE1; CPSI; D1Ucla3; PHN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1367-1506 of human CPS1 (NP_001116105) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 227231, 497840
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.