missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPS1 Mouse anti-Mouse, Rat, Clone: UMAB282, Origene

Código de producto. 17500245
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17500245 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17500245 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor UM870172

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CPS1 Monoclonal antibody specifically detects CPS1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno CPS1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon UMAB282
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CPS1
N.º de referencia del gen P07756, Q8C196
Alias de gen 4732433M03Rik; carbamoyl-phosphate synthase (ammonia); carbamoyl-phosphate synthase [ammonia], mitochondrial; carbamoyl-phosphate synthase 1; carbamoyl-phosphate synthase 1, mitochondrial; carbamoyl-phosphate synthetase 1; carbamoyl-phosphate synthetase 1, mitochondrial; carbamoylphosphate synthetase I; carbamoyl-phosphate synthetase I; carbamyl phosphate synthetase I; carboamyl-phosphate synthetase 1; cps; CPS1; CPSase I; CPSASE1; CPSI; D1Ucla3; PHN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1367-1506 of human CPS1 (NP_001116105) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 227231, 497840
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.