missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPPHA, MedChemExpress

Código de producto. 16488707
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16488707 5 mg 5 miligramos
16496108 10 mg 10 miligramos
16492247 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16488707

Marca: Medchem Express HY14612

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CPPHA is potent and selective positive allosteric modulator (PAM) of the mGluR5 and mGluR1 (metabotropic glutamate receptor). CPPHA can potentiate responses of mGluR5 and mGluR1 to activation of these receptors. CPPHA is developed for the research of central nervous system disorders.

CPPHA is potent and selective positive allosteric modulator (PAM) of the mGluR5 and mGluR1 (metabotropic glutamate receptor). CPPHA can potentiate responses of mGluR5 and mGluR1 to activation of these receptors. CPPHA is developed for the research of central nervous system disorders.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CPPHA
CAS 693288-97-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H15ClN2O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (245.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CC2=CC(Cl)=CC=C2NC(C3=CC=CC=C3O)=O)C(C4=CC=CC=C41)=O
Peso molecular (g/mol) 406.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.82
Porcentaje de pureza 95.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.