Learn More
CPOX Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16859783 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16859783 20 μL 20 microlitros
16849783 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16859783
Marca: Proteintech 122111AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene is the sixth enzyme of the heme biosynthetic pathway. The encoded enzyme is soluble and found in the intermembrane space of mitochondria. This enzyme catalyzes the stepwise oxidative decarboxylation of coproporphyrinogen III to protoporphyrinogen IX, a precursor of heme. Defects in this gene are a cause of hereditary coproporphyria (HCP).
Especificaciones
Antígeno CPOX
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CPOX
N.º de referencia del gen P36551, P36552, Q3B7D0
Alias de gen Coprogen oxidase, Coproporphyrinogen oxidase, Coproporphyrinogenase, COX, CPO, CPOX, CPX, HCP
Símbolos de los genes CPOX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CPOX Fusion Protein Ag2858
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12892, 1371, 304024
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG