Learn More
CPO Monoclonal Antibody (OTI4A9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200012018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17501992 30 μL 30 microlitros
17581982 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17501992 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504593S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
CPO Monoclonal antibody specifically detects CPO in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno CPO
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4A9
Concentración 0.85 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Tfr2
N.º de referencia del gen Q9JKX3, Q9UP52
Alias de gen Carboxypeptidase O; CPO; metallocarboxypeptidase C; metallocarboxypeptidase O
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TFR2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50765, 7036
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1