Learn More
CPLX3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16856744 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16856744 20 μL 20 microlitros
16846744 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16856744
Marca: Proteintech 169491AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Positively regulates a late step in synaptic vesicle exocytosis.
Especificaciones
Antígeno CPLX3
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CPLX3
N.º de referencia del gen Q8R1B5, Q8WVH0
Alias de gen complexin 3, Complexin III, CPLX3, CPX III, CPXIII, Nbla11589
Símbolos de los genes CPLX3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CPLX3 Fusion Protein Ag10571
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 235415, 501005, 594855
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG