missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CPLX3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16620795 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16620795 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16620795

Marca: Invitrogen™ PA5104341

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total CPLX3.

Positively regulates a late step in synaptic vesicle exocytosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CPLX3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Cplx3
N.º de referencia del gen Q8R1B5, Q8WVH0
Alias de gen BC016632; complexin 3; complexin III; Complexin-3; CPLX3; CPX III; CpxIII; CPX-III; ERGIC-53L; ERGL; Lamn1l; lectin, mannose-binding, 1 like; Lman1l; Nbla11589; RGD1560104
Símbolos de los genes Cplx3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CPLX3(Accession Q8WVH0), corresponding to amino acid residues M1-Q48.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 235415, 501005, 594855
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.