Descripción
The CPEB3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CPEB3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CPEB3 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CPEB3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 267 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 22849 |
| Especies diana | Human, Rat, Mouse |
| Mostrar más |