Learn More
Cole-Parmer™ Cuerpo de acoplamiento CPC™ Twin Tube™
Description
- Serie Twin Tube™: Con dos líneas en una conexión, puede conectar o desconectar con solo pulsar un botón
- Cada línea se puede manejar independientemente, de vacío a 8,2 bar (120 psi)
- El acoplamiento permite la rotación de ambas líneas de tubos para evitar que se doblen.
- Disponible solo con conexiones de manguera dentada
- Serie Sixtube™: Con un solo conector, controla seis líneas diferentes
- El diseño eficaz de thumblatch permite una desconexión rápida con apagado opcional
Specifications
Specifications
| Tipo | Cuerpo de acoplamiento, dos líneas |
| Tamaño de rosca | 1/8 pulg |
| Tipo de puerto | Desconexión rápida |
| Descripción | Conexión rápida × conexión en púa |
| Material | Plástico ABS |
| Presión | 120 psi |