Learn More
Cole-Parmer™ Conector sanitario CPC™, manguito de PC, ciclo único
Descripción
- Funda desechable de un ciclo.
- Ahorre tiempo y dinero en la limpieza.
- Elimina los tramos muertos donde pueden crecer las bacterias.
- Se conecta a la mayoría de las conexiones de bolsas biodegradables.
- Las conexiones steam-through transformarán su proceso de vaporización in situ (SIP) haciendo que las conexiones sean más limpias, más rápidas y más fáciles.
- El innovador diseño del producto permite un proceso de esterilización y transferencia de medios en un solo paso, al tiempo que elimina los puntos muertos, reduce el número de conexiones y elimina la necesidad de una campana de flujo laminar.
- Las terminaciones de los accesorios se configuran según los estándares de la industria para los bioreactores y los tamaños populares de tubos flexibles, lo que acelera la adaptación a los sistemas y procesos existentes.
- El manguito de rasgado protege el accesorio de su accionamiento antes de que se complete la esterilización.
- El cuerpo de polisulfona y los materiales de la membrana de silicona cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las pruebas fisicoquímicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sanitario × púa |
| Material | Polisulfona |
| Tamaño de los tubos | 19,05 mm × 25,4-12,7 mm (3/4 pulgadas × 1-1/2 pulgadas) |
| Manguera dentada | 3/4 pulg |
| Puerto de salida | 1-1/2 pulg |
| Método de esterilización | Autoclave, gamma o vaporización in situ (SIP) |
| Tipo de producto | Conector sanitario, manguito de PC, ciclo único × conector de púa, 12,7 mm (1/2 pulgadas) |