Learn More
Cole-Parmer™ Cuerpo de acoplamiento con válvula de desconexión rápida CPC™
Código de producto. 15487093
Change view
Click to view available options
Tipo de puerto:
1/4 pulg
3/8 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de puerto unitSize
15487093 1/4 pulg cada uno
15497093 3/8 pulg cada uno
2 options
Código de producto. 15487093
Marca: Cole-Parmer™ 3130400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conector de desconexión rápida con una sencilla interfaz de pulsar para conectar para tubos rígidos
  • Introduzca el inserto en el cuerpo para conectar el conector.
  • Las dos mitades del conector se quedan bloqueadas en su sitio inmediatamente.
  • Para desconectar las mitades del accesorio, solo tiene que presionar el cierre de pasador que hay en el cuerpo de acoplamiento.
  • La válvula accionada por resorte en cada mitad del conector sella la trayectoria de flujo.
  • También hay disponibles conectores de flujo directo sin válvulas de cierre.
  • Todas las partes del conector tienen resortes y cierres de acero inoxidable 316.
Especificaciones
Tipo Conector
Color Blanco
Temperatura máx. (imperial) 1810 °F
Temperatura máx. (métrico) 82 °C
Tipo de puerto 1/4 pulg
Descripción Desconexión rápida y pulsar para conectar
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno (EtO)
Material Acetal
Presión 120 psi