Learn More
Cole-Parmer™ Acoplamientos sanitarios de dos ciclos de desconexión rápida CPC™
Descripción
- Ofrece la ventaja adicional de la función de activación y desactivación del vapor.
- La válvula puede volver a la posición de vapor para permitir un segundo ciclo de vapor después de la transferencia de medios.
- Las terminaciones de estos conectores están configuradas según los estándares de la industria para los biorreactores y están disponibles en los tamaños populares de tubos flexibles.
- Las superficies mojadas cumplen los requisitos para las pruebas fisicoquímicas de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
- Todas las unidades están fabricadas con resina de polisulfona sin componentes de origen animal.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sanitario × púa |
| Material | Polisulfona |
| Tamaño de los tubos | 3/4 in |
| Manguera dentada | 3/4 pulg |
| Método de esterilización | Gamma o vapor in situ (SIP) |