Learn More
Cole-Parmer™ Conectores de policarbonato con desconexión rápida para manguera dentada CPC™
Descripción
- Los acoplamientos de desconexión rápida de plástico requieren un cuerpo de conexión estándar y un inserto estándar o un cuerpo de conexión grande y un inserto grande (se piden por separado).
- Solo tiene que presionar el cierre de pasador para desconectar las mitades del conector.
- Disponible en policarbonato (PC), acetal y polisulfona (PSF).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conexión rápida × conexión en púa |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Policarbonato |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Tamaño de los tubos | 1/2 in |
| Manguera dentada | 1/2 pulg |
| Método de esterilización | Autoclave, óxido de etileno (EtO) o gamma |
| Color | Blanco |
| Presión máxima | 125 psi |
| Mostrar más |