Learn More
Cole-Parmer™ Conectores dentados de policarbonato con desconexión rápida para manguera dentada CPC™
Código de producto. 11754979
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
3/8 pulg
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11754979 3/8 pulg 5 PCS
1 options
Código de producto. 11754979
Marca: Cole-Parmer™ 3131162
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos acoplamientos hacen que el uso del instrumental sea más sencillo y le aportan seguridad en sus aplicaciones de manipulación de fluidos más críticas
  • Los acoplamientos de desconexión rápida de plástico requieren un cuerpo de conexión estándar y un inserto estándar o un cuerpo de conexión grande y un inserto grande (se piden por separado).
  • Solo tiene que presionar el cierre de pasador para desconectar las mitades del conector.
  • Disponible en policarbonato (PC), acetal y polisulfona (PSF).
Especificaciones
Descripción Conexión rápida × conexión en púa
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Policarbonato
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -40 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 3/8 pulg
Manguera dentada 3/8 pulg
Método de esterilización Autoclave, óxido de etileno (EtO) o gamma
Color Blanco
Presión máxima 125 psi
Nivel de vacío 25 pulgadas de mercurio
Max. Operating Temperature (English) 250 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 121 °C
Tipo de producto Conector de desconexión rápida