Learn More
Cole Parmer Insertos de barra de manguera de desconexión rápida de la CCP, Valved
Descripción
Los acoplamientos de desconexión rápida de flujo alto constan de un cuerpo y un inserto (pida las mitades de montaje por separado). Conecte el inserto en el cuerpo para conectar el accesorio: las mitades del accesorio se bloquean en su posición inmediatamente.
- Para desconectar las mitades del acoplamiento, simplemente pulse el botón del cuerpo del acoplamiento.
- Los modelos con válvula tienen una válvula 316 SS accionada por resorte que sella la trayectoria de flujo cuando se desacoplan las mitades.
- Todos los cuerpos de montaje tienen 316 muelles de cierre SS y juntas EPDM.
- Método de esterilización Óxido de etileno (ETO) o gamma
- Tipo de conexión: Desconexión rápida × púa
- Vacío máx.: 27,5 Hg / 698 mm Hg
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No |
| Material | Polipropileno |
| Diámetro exterior (imperial) | (3/8 pulg.), 9,52 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | 32 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
| Tamaño de los tubos | (3/8 pulg.) |
| Presión máxima | 60 psi |
| Nivel de vacío | 27,5 Hg, 698 mm Hg |
| Max. Operating Temperature (English) | 160 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 71 °C |
| Mostrar más |