Learn More
CPC™ Conectores de plástico, acoplamientos y accesorios
Código de producto. p-4490710
Change view
Click to view available options
Manguera dentada:
0,255 in
0,375 in
Altura (imperial):
0,63 in
0,94 in
Material:
Polipropileno
Sello Buna–N.
Tipo de producto:
Cuerpo de acoplamiento en línea con válvulas de manguera dentada
Inserto de acoplamiento en línea regulado por válvulas de manguera dentada
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Manguera dentada Altura (imperial) Material Tipo de producto unitSize
11801120 0,375 in 0,63 in Polipropileno Inserto de acoplamiento en línea regulado por válvulas de manguera dentada cada uno
11929365 0,255 in 0,94 in Sello Buna–N. Cuerpo de acoplamiento en línea con válvulas de manguera dentada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11801120 Proveedor CPC™ N.º de proveedor 0636485
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Satisfaga una amplia gama de aplicaciones de uso general con estos acoplamientos de desconexión rápida de plástico. Los conectores, acoplamientos y accesorios de plástico CPC™ incorporan terminaciones integradas junto con conexión y desconexión con una sola mano.
  • Disponibles en flujo nominal de 3,17 a 12,7 mm (de 1/8 a 1/2 pulgadas)
  • Estructura de polipropileno
  • Juntas tóricas de EPDM
  • Cierre de pasador Colder
  • Resistente a productos químicos y esterilizable mediante rayos gamma
  • Menos puntos de fuga, ensamblajes más cortos e instalaciones más rápidas
Especificaciones
Material Polipropileno
Longitud global (imperial) 1,35 in
Longitud global (métrico) 34,2 mm
Para utilizar con 9,5mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -40 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Manguera dentada 0,375 in
Altura (métrico) 16,5 mm
Altura (imperial) 0,63 in
Incluye Conector de plástico
Color Blanco
Presión máxima 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 80 °C
Tipo de producto Inserto de acoplamiento en línea regulado por válvulas de manguera dentada