Learn More
CPC Colder Products Company™ Cuerpos de acoplamiento de desconexión rápida de la serie NS4
Código de producto. 17493293
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
59,5 mm
Tipo de producto:
Cuerpo de acoplamiento en línea con válvulas de manguera dentada
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Tipo de producto unitSize
17493293 59,5 mm Cuerpo de acoplamiento en línea con válvulas de manguera dentada paquete de 25
11900247 59,5 mm Cuerpo de acoplamiento en línea con válvulas de manguera dentada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
ADVERTENCIA: La presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno de funcionamiento pueden afectar al rendimiento de los acoplamientos. Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos Colder en sus propias condiciones de aplicación.
Código de producto. 17493293 Proveedor CPC Colder Products Company™ N.º de proveedor NS4D17004
ADVERTENCIA: La presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno de funcionamiento pueden afectar al rendimiento de los acoplamientos. Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos Colder en sus propias condiciones de aplicación.
Manufactured from polypropylene. CPC Colder Products Company™ NS4 Series Quick-Disconnect Coupling Bodies are made from polypropylene. They have a temperature range between 0 ° to 71° and a pressure range up to 120 psi, 8.3 bar.
  • Polipropileno
  • De - 0 °C a 71 °C
  • Montaje: Rosca
  • Intervalo de presión: Vacío a 8,3 bar
  • Derrame: <0,10 cc por desconexión, 0,10 cc por conexión
Especificaciones
Material EPDM
Longitud global (imperial) 2,34 in
Longitud global (métrico) 59,5 mm
Para utilizar con 6,4mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) 32 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Tamaño de rosca Manguera dentada de 6,35 mm (0,25 pulgadas)
Altura (métrico) 26,6 mm
Altura (imperial) 1,05 in
Incluye Válvulas de cierre
Color Gris con sobremoldeo gris oscuro
Presión máxima 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C
Tipo de producto Cuerpo de acoplamiento en línea con válvulas de manguera dentada