Learn More
CPC™ Accesorios de desconexión rápida de plástico
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
6,4 mm
9,5 mm
Tipo de producto:
Cuerpo de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada
Inserto de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada
Inserto de acoplamiento sin válvulas de manguera dentada
Material:
ABS con sello de silicona, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Policarbonato
Polisulfona
Color:
Blanco
Morado
Ámbar
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 250
Descripción
Separe estos accesorios con una simple pulsación del cierre de pasador. Los accesorios de desconexión rápida de plástico CPC™ son ideales para su uso con líquidos corrosivos. Los materiales de policarbonato y polisulfona pasan todas las pruebas fisicoquímicas, citotóxicas, lixiviables y extraíbles
Los acoplamientos de la serie CPC garantizan conexiones seguras y son fáciles de manejar, incluso con guantes. Son reutilizables, pero lo suficientemente económicos para permitir su eliminación.
- Material: ABS, policarbonato y polisulfona de grado médico
- Intervalo de tubos: 1/4 y 3/8 pulg. D.I. (6,4 y 9,5 mm)
- Caudal: Cv∽5,5 (79,25) máx.
- Cierre de pasador ergonómico
- Se oye un «clic» cuando está conectado
- Materiales de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Puede esterilizarse mediante autoclave, EtO, irradiación con haces electrónicos o gamma
- Las mitades del acoplamiento pueden girarse cuando están conectadas
- Púa cónica
- Materiales sin BSE/TSE
- Líneas de transferencia y embalaje de medios de cultivo celular
- Aplicaciones de recolección y recogida
- Soluciones de tampón
- Conjuntos de tubos
- Sistemas de drenaje/recolección de urología
- Mantas de hipotermia/hipertermia
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ADCF |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,37 in |
| Diámetro interior (métrico) | 9,5 mm |
| Material | Policarbonato |
| Longitud global (imperial) | 1,3 in |
| Longitud global (métrico) | 33 mm |
| Para utilizar con | 9,5mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Líneas de transferencia y envasado de medios de cultivo celular, aplicaciones de recogida |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
| Mostrar más |