Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick-Disconnect Valved Hose Barb Elbow Fitting
Código de producto. 11739619
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1/4 pulg
3/8 pulg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11739619
Marca: Cole-Parmer™ 3140392
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal for use with gases or liquids
  • Los acoplamientos metálicos de desconexión rápida requieren un cuerpo de fijación y un inserto con el mismo tamaño de flujo (se piden por separado).
  • Soporta el vacío hasta los 17,23 bar (250 psi).
  • Intervalo de temperatura: De – 40 a 82,22 °C (– 40 a +180°F).
Especificaciones
Descripción Conexión rápida × conexión en púa
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Latón
Longitud global (métrico) 3,25 cm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -40 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 1/4 pulg
Manguera dentada 1/4 pulg
Puerto de salida 355,6 mm (14/ pulgadas)
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Presión máxima 250 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 82 °C
Tipo de producto Inserto acodado de compresión de desconexión rápida de metal