Learn More
Cole-Parmer™ Cuerpo del adaptador de tubos NPT (macho) de desconexión rápida de metal CPC™
Descripción
- Los acoplamientos metálicos de desconexión rápida requieren un cuerpo de fijación y un inserto con el mismo tamaño de flujo (se piden por separado).
- Soporta el vacío hasta los 17,23 bar (250 psi).
- Intervalo de temperatura: De – 40 a 82,22 °C (– 40 a +180°F).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conexión rápida × conector NTP(macho) |
| Material | Latón |
| Longitud global (métrico) | 2,92 cm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Tamaño de los tubos | 3/8 pulg |
| Puerto de salida | 1/4 in |
| Tamaño de rosca | NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
| Presión máxima | 250 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 180 °F |
| Mostrar más |