Learn More
CPC™ Insertos de politubo sin empalme con válvula de cierre
Click to view available options
Material:
Sello Buna–N.
Color:
Blanco
Altura (imperial):
0,72 in
Longitud global (imperial):
1,3/1,8 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tamaños de flujo de hasta 9,5 mm
- Fácil desconexión por pulsador o por torsión
- Resistentes a sustancias químicas y a la corrosión, compatibles con poliuretano, polietileno, nailon, PVC, silicona y otros materiales de tubos
- En polipropileno de almendra o acetal blanco que se puede mezclar o combinar con una gran variedad de tipos de acoplamiento
- Piezas de metal de acero inoxidable de tipo 316 (resortes internos, válvulas o cierres de pasador)
- Se escucha un clic cuando el acoplamiento se ha conectado por completo
- Los insertos están disponibles en configuraciones de flujo de válvula de paso directo o cierre
Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Sello Buna–N. |
| Longitud global (imperial) | 1,3/1,8 pulg |
| Longitud global (métrico) | 33 a 45 mm |
| Para utilizar con | 6,4mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Altura (métrico) | 18,2 mm |
| Altura (imperial) | 0,72 in |
| Incluye | Válvulas de cierre |
| Color | Blanco |
| Mostrar más |