Learn More
CPC™ Insertos de politubo sin empalme con válvula de cierre
Código de producto. 11940528
Change view
Click to view available options
Material:
Sello Buna–N.
Color:
Blanco
Altura (imperial):
0,72 in
Longitud global (imperial):
1,3/1,8 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Color Altura (imperial) Longitud global (imperial) unitSize
11940528 Sello Buna–N. Blanco 0,72 in 1,3/1,8 pulg cada uno
1 options
Código de producto. 11940528
Marca: CPC™ 0636075
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
  • Tamaños de flujo de hasta 9,5 mm
  • Fácil desconexión por pulsador o por torsión
  • Resistentes a sustancias químicas y a la corrosión, compatibles con poliuretano, polietileno, nailon, PVC, silicona y otros materiales de tubos
  • En polipropileno de almendra o acetal blanco que se puede mezclar o combinar con una gran variedad de tipos de acoplamiento
  • Piezas de metal de acero inoxidable de tipo 316 (resortes internos, válvulas o cierres de pasador)
  • Se escucha un clic cuando el acoplamiento se ha conectado por completo
  • Los insertos están disponibles en configuraciones de flujo de válvula de paso directo o cierre
Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.
Especificaciones
Material Sello Buna–N.
Longitud global (imperial) 1,3/1,8 pulg
Longitud global (métrico) 33 a 45 mm
Para utilizar con 6,4mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -40 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Altura (métrico) 18,2 mm
Altura (imperial) 0,72 in
Incluye Válvulas de cierre
Color Blanco
Presión máxima 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 82 °C
Tipo de producto Inserto de acoplamiento en línea con válvula PTF