Learn More
Cole-Parmer™ Tubo de inmersión CPC™ DrumQuik PRO System Pro
Código de producto. 15487413
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
902 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
15487413 902 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15487413
Marca: Cole-Parmer™ 3160825
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
El diseño de sistema cerrado garantiza la seguridad de su planta, el medioambiente y sus empleados en todas las fases de manipulación de productos químicos
  • Solución económica y fácil de usar para la dispensación de productos químicos.
  • Sus duraderos materiales soportan condiciones de funcionamiento duras.
  • Ideal para bidones de 18,93 l (5 galones), barriles de 208,20 l (55 galones) e IBC.
  • El sistema DrumQuik PRO ofrece una solución simplificada para sus necesidades de dispensación de productos químicos.
  • Mantiene un sistema cerrado, protegiendo las instalaciones, el entorno operativo y a sus empleados de los potenciales riesgos de goteo químico, derrames y escapes de humos.
  • Con conexiones sencillas, un cuerpo robusto y materiales resistentes a los productos químicos, son aptis para una amplia variedad de productos, incluidos ácidos y cáusticos, líquidos agrícolas, agentes de limpieza y esterilizantes, pinturas, revestimientos, aceites y jarabes de alimentos.
  • Los componentes básicos son un acoplador de desconexión rápida reutilizable y un conjunto de inseto de barril de un solo uso, ambos fabricados de polietileno (PE) de grado alimentario y respetuoso con el medioambiente.
  • Solicite un práctico kit de dispensación que incluya todos los componentes necesarios o personalice su propio sistema con componentes individuales.
  • El cuerpo del acoplador y los tapones se acoplan igualmente bien con todos los insertos de barril enumerados.
Especificaciones
Material Polietileno
Para utilizar con Tambores, 902 mm
Tamaño de los tubos 902 mm
Caudal 10 GPM a una caída de presión inferior a 0,14 bar
Presión máxima 45 psi
Tipo de producto Tubo de inmersión Pro para tambores, 902 mm