Learn More
Cole Parmer Cuerpo de manguera dentada de desconexión rápida CPC (Colder)
Código de producto. 15486403
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
(1 x 4 pulg.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) unitSize
15486403 (1 x 4 pulg.) cada uno
1 options
Código de producto. 15486403
Marca: Cole Parmer 0636151
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los acoplamientos de desconexión rápida de flujo estándar requieren un cuerpo y una inserción del mismo tamaño de flujo. Acetal
Conecte el inserto en el cuerpo para conectar el accesorio: las mitades del accesorio se bloquean en su posición inmediatamente. Para desconectar las mitades del accesorio, simplemente presione el pestillo del pulgar en el cuerpo del acoplamiento.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (imperial) (1 x 4 pulg.)
Diámetro interior (métrico) (1 x 4 pulg.)
Diámetro exterior (imperial) (1 x 4 pulg.)
Longitud global (métrico) 4,95 cm
Cantidad de embalaje 1
Tamaño de los tubos (1 x 4 pulg.)
Color Blanca
Tipo de producto Cuerpo de manguera dentada de desconexión rápida