Learn More
CP-640186 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16476696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16476696 100 mg 100 miligramos
16456408 10 mg 10 miligramos
16448997 5 mg 5 miligramos
16432517 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16476696
Marca: Medchem Express HY15259A
MedChemExpress CP-640186 hydrochloride is a potent and cell-permeable Acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor with IC50s of 53 nM and 61 nM for rat liver ACC1 and rat skeletal muscle ACC2 respectively.
CP-640186 hydrochloride is a potent and cell-permeable Acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor with IC50s of 53 nM and 61 nM for rat liver ACC1 and rat skeletal muscle ACC2 respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CP-640186 hydrochloride
CAS 591778-70-0
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H36ClN3O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (95.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (91.94 mM)
SMILES O=C([C@H]1CN(C2CCN(C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC5=C3C=CC=C5)=O)CC2)CCC1)N6CCOCC6.Cl
Peso molecular (g/mol) 522.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.08
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism