missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CP-466722, MedChemExpress

Código de producto. 16400677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16400677 50 mg 50 miligramos
16487057 5 mg 5 miligramos
16444348 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16400677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11002

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CP-466722 is a rapidly reversible inhibitor of ATM, with an IC50 of 4.1 μM, and has no effects on PI3K or closely related PI3K-like protein kinase (PIKK) family members.

CP-466722 is a rapidly reversible inhibitor of ATM, with an IC50 of 4.1 μM, and has no effects on PI3K or closely related PI3K-like protein kinase (PIKK) family members.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CP-466722
CAS 1080622-86-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15N7O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (2.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C2=NC=CC=C2)=NN1C3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC=N3
Peso molecular (g/mol) 349.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.35
Porcentaje de pureza 98.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.