missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
COX7A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 11413-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This protein is one of the nuclear-coded polypeptide chains of cytochrome c oxidase, the terminal oxidase in mitochondrial electron transport.Especificaciones
| COX7A1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| COX7A1 | |
| COX7A, COX7A1, COX7AH, COX7AM | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 12865, 1346 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.23 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| P24310, P56392 | |
| Cox7a1 | |
| COX7A1 Fusion Protein Ag1981 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido