Learn More
COX6B1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7203599 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16888493 20 μL 20 microlitros
16878493 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16888493 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 114251AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Connects the two COX monomers into the physiological dimeric form.
Especificaciones
Antígeno COX6B1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.28 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica COX6B1
N.º de referencia del gen P14854, P56391, P80430
Alias de gen COX VIb 1, COX6B, COX6B1, COXG
Símbolos de los genes Cox6b1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno COX6B1 Fusion Protein Ag1984
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 110323, 1340, 688869
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG