Learn More
COX6B1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16878493 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16878493 150 μL 150 microlitros
16888493 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16878493
Marca: Proteintech 114251AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Connects the two COX monomers into the physiological dimeric form.
Specifica
Antígeno COX6B1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.28 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica COX6B1
N.º de referencia del gen P14854, P56391, P80430
Alias de gen COX VIb 1, COX6B, COX6B1, COXG
Símbolos de los genes Cox6b1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno COX6B1 Fusion Protein Ag1984
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 110323, 1340, 688869
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.