Learn More
COX4NB Monoclonal Antibody (OTI5G1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17576832
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17576832 30 μL 30 microlitros
17556832 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17576832
Marca: Origene Technologies TA507066S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
COX4NB Monoclonal antibody specifically detects COX4NB in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno COX4NB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5G1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Emc8
N.º de referencia del gen O43402
Alias de gen C16orf2; C16orf4; COX4 neighbor; COX4AL; COX4NB; Emc8; ER membrane protein complex subunit 8; FAM158B; family with sequence similarity 158, member B; neighbor of COX4; NOC4; Protein FAM158B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human COX4NB produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10328
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1