missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ COX4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB770), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30087576
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30087576 100 μL 100 microlitros
30088549 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30087576

Proveedor: Invitrogen™ MA553440

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Cytochrome c oxidase (COX) is the terminal enzyme of the mitochondrial respiratory chain. It is a multi-subunit enzyme complex that couples the transfer of electrons from cytochrome c to molecular oxygen and contributes to a proton electrochemical gradient across the inner mitochondrial membrane. The complex consists of 13 mitochondrial- and nuclear-encoded subunits. The functions of the nuclear-encoded subunits are unknown but they may play a role in the regulation and assembly of the complex. COX4 (COX4I1) is one of the nuclear-coded polypeptide chains of cytochrome c oxidase, the terminal oxidase in mitochondrial electron transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COX4
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB770
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica COX4I1
N.º de referencia del gen P13073
Alias de gen AL024441; C16orf2; C16orf4; COX; cox iv; COX IV-1; Cox IV-2; Cox4; COX4 neighbor; Cox4-1; COX4-2; Cox4a; COX4AL; Cox4b; COX4I1; cox4i1.S; Cox4i2; COX4L2; COX4NB; coxiv; COXIV-1; CoxIV-2; cytochrome c oxidase polypeptide IV; Cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial; cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 2, mitochondrial; cytochrome c oxidase subunit 4I1; cytochrome c oxidase subunit 4I2; cytochrome c oxidase subunit IV; cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1; cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1 precursor; cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1 S homeolog; cytochrome c oxidase subunit IV isoform 2; cytochrome c oxidase subunit IV isoform 2 (lung); cytochrome c oxidase subunit IV precursor EC 1.9.3.1; cytochrome c oxidase subunit IV-like 2; cytochrome c oxidase, subunit 4a; cytochrome c oxidase, subunit 4b; cytochrome c oxidase, subunit IV; cytochrome c oxidase, subunit IVa; cytochrome c oxidase, subunit IVb; cytochrome c oxydase subunit 4; dJ857M17.2; EMC8; ER membrane protein complex subunit 8; FAM158B; family with sequence similarity 158, member B; FLJ23483; hypothetical protein MGC73355; IV-1; mg:bb02d03; MGC72016; Neighbor of COX4; NOC4; Protein FAM158B; XELAEV_18024950mg; zgc:110058; zgc:73355
Símbolos de los genes COX4I1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human COX IV (15-53AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1327
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.