missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX2/ Cyclooxygenase 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7212190 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16865555 20 μL 20 microlitros
16855555 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16865555

Marca: Proteintech 273081AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PTGS1 (COX1, Cyclooxygenase 1) is the key enzyme in prostaglandin biosynthesis, and acts both as a dioxygenase and as a peroxidase. There are two isozymes of PTGS: a constitutive PTGS1 and an inducible PTGS2, which differ in their regulation of expression and tissue distribution. This gene encodes PTGS1, which regulates angiogenesis in endothelial cells, and is inhibited by nonsteroidal anti-inflammatory drugs such as aspirin. PTGS1 is thought to be involved in cell-cell signaling and maintaining tissue homeostasis. Alternative splicing of this gene generates two transcript variants. The expression of these two transcripts is differentially regulated by relevant cytokines and growth factors.

Especificaciones

Antígeno COX2/ Cyclooxygenase 2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PTGS2
N.º de referencia del gen P35354, Q05769
Alias de gen COX 2, COX2, COX2/ Cyclooxygenase 2, Cyclooxygenase 2, GRIPGHS, hCox 2, PGG/HS, PGH synthase 2, PGHS 2, PHS 2, PHS II, Prostaglandin G/H synthase 2, Prostaglandin H2 synthase 2, PTGS2
Símbolos de los genes PTGS2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno COX2/ Cyclooxygenase 2 Fusion Protein Ag26174
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19225, 5743
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.